제품 EP6734010015은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
추천 제품
특징
Std, Right
제조업체/상표
6734010015
Eppendorf®
파라미터
4-50 °C temp. range
용량
(170 L)
관련 카테고리
일반 설명
Optimal growth conditions
Effective contamination prevention
- Uniform temperature verified at 27 points (German Norm DIN 12880) by multiple temperature sensors and four individually controlled heating circuits
- Fast temperature and CO2 recovery in less than 5 min without overshoot with advanced microprocessor control
- Vibration and turbulence protection with fan-less design .
Effective contamination prevention
- 140 °C High Temperature Disinfection (HTD)
- Easy cleaning with seamless chamber, fast disassembling
- Fan-less design
- No internal HEPA-filters that potentially contaminate the chamber after HTD
법적 정보
CellXpert is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.