특징
CSA and CE compliant
Nexus X2
aluminum block
complete unit
holds 64/32?×?0.2?mL PCR tubes or 24/10?×?0.5 mL PCR tubes
unit can control 2 other units in network
제조업체/상표
Eppendorf® 6337000019 (EU)
파라미터
37-110 °C temp. range (Lid)
4-99 °C temp. range (control)
기술
PCR: suitable
너비 × 깊이 × 높이
25 cm × 41.2 cm × 32.1 cm
중량
11 kg
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Certified Quality
All Eppendorf cyclers follow these quality guidelines:
- Individual, documented quality control certificates
- Calibration accordingly to national and international standards: NIST (USA), DKD/PTB (Germany), UKAS/NPL (UK)
- UL/cUL listed
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.