특징
to hold 96 x 0.1mL PCR tubes OR 96 x 0.2mL PCR tubes OR 71 x 0.5mL PCR tubes OR 1 PCR plate (96 wells) OR 38x0.5mL Eppendorf PCR tubes
CSA and CE compliant
Gradient
aluminum block
complete unit
gradient block
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 6331000041
파라미터
1-20 °C (gradient range)
4-99 °C temp. range
±0.2 °C temperature
너비 × 깊이 × 높이
25 cm × 41.2 cm × 32.1 cm
중량
10.9 kg
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
특징 및 장점
- Intuitive graphic programming
- Small footprint Universal block for ultimate flexibility
- Connect up to 2 Mastercycler nexus eco to your existing unit
- Available with gradient
- E-mail notification
- flexlid® concept allows use of all types of consumables with automatic height adjustment of the lid
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.