제품 EP6135928001은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
추천 제품
일반 설명
Contains 7 filters (1 blank filter, 3 filters for checking UV/Vis wavelenght systematic error and precision, 3 filters for photometric verification)
The secondary UV/Vis Eppendorf BioSpectrometer Reference Filter Set is used to verify photometric accuracy and wavelength systematic error.
특징 및 장점
- Filter traceable to NIST
- Filter recertification via Eppendorf (contact: Eppendorf Service)
- Inspection protocol preprogrammed in device
- Verification of wavelength accuracy and precision at 260 nm, 280 nm and 800 nm
- Verification of the photometric accuracy and precision in the 260 nm to 800 nm range
- The variation coefficient is listed along with the average value of 15 measurements.
- Contains 7 filters (1 blank filter, 3 filters for checking UV/Vis wavelenght systematic error and precision, 3 filters for photometric verification)
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf BioSpectrometer is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.