문서
EP6133928004
Reference Filter Set
for Eppendorf BioPhotometer® D30
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104925
NACRES:
NB.24
특징
for Eppendorf BioPhotometer® D30
제조업체/상표
Eppendorf® 6133928004 (Global)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Contains 6 filters (1 blank filter, 2 filters for checking UV/Vis wavelenght systematic error and precision, 3 filters for photometric verification)
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf BioPhotometer is a registered trademark of Eppendorf AG