제품 EP6001012310은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
추천 제품
material
stainless steel
특징
(4 x 5) configuration
Holds 20 x boxes (3 in.)
drawer
max. box number per rack: 20 (4 x 5)
max. box size [mm]: 136 x 136
제조업체/상표
Eppendorf® 6001012310 (Global)
기술
cryopreservation: suitable
깊이 × 너비 × 높이
580 mm (22.8 in.) × 140 mm (5.5 in.) × 414 mm (16.3 in.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
for ULT freezer: Innova U360 (max. 9 racks), Innova U535 (max. 12 racks), Innova U725 and U725-G (max. 18 racks), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 18 racks)for ULT freezer: Innova U360 (max. 180 boxes), Innova U535 (max. 240 boxes), Innova U725 and 725-G (max. 360 boxes), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 360 boxes)
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.