주요 문서
EP6001011910
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 24 x boxes (2.5 in.), (4 x 6) configuration, stainless steel, side access
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122806
제품 EP6001011910은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
stainless steel
특징
(4 x 6) configuration
Holds 24 x boxes (2.5 in.)
max. box number per rack: 24 (4 x 6)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
제조업체/상표
Eppendorf® 6001011910 (Global)
기술
cryopreservation: suitable
깊이 × 너비 × 높이
569 mm (22.4 in.) × 139 mm (5.5 in.) × 394 mm (15.5 in.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
for ULT freezer: Innova U360 (max. 9 racks), Innova U535 (max. 12 racks), Innova U725 and U725-G (max. 18 racks), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 18 racks)for ULT freezer: Innova U360 (max. 216 boxes), Innova U535 (max. 288 boxes), Innova U725 and U725-G (max. 432 boxes), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 432 boxes)
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)