특징
CSA approved
refrigerated
to hold 28 50 mL conical tubes
to hold 4 750 mL round buckets
to hold 56 15 mL conical tubes
incl. S-4x750 rotor, round buckets and adapter for conical tubes, 5/15/50mL
제조업체/상표
Eppendorf® 5942000547
파라미터
temp. range at -11-40 °C
13700 rpm
21194 × g
기술
centrifugation: suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
특징 및 장점
- Swing-bucket rotors and adapters accommodate tubes and bottles from 0.2 mL to 750 mL
- Plate rotor options for centrifugation of all types of MTP, PCR or Deepwell Plates
- Fixed-angle rotors for high-speed molecular biology applications in tubes from 0.2 mL to 50 mL
- High centrifugation speed of up to 22,132 x g (14,000 rpm)
- Aerosol-tight Eppendorf QuickLock caps and lids allow fast and ergonomic lid locking
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.