Key Documents
EP5920767003
Eppendorf® Adapter for 3 x 30ml Oak Ridge tubes
for FA-6x250 rotor, case of 2 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.82
특징
for FA-6x250 rotor
포장
case of 2 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5920767003
파라미터
10,000 rpm speed
저장 온도
room temp
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG