주요 문서
EP5920739000
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
capacity, 49 x 2.6 - 8 mL tubes, pack of 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.82
제품 EP5920739000은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
round bottom
특징
capacity 49 x 2.6 - 8 mL tubes
Holds 2.6 - 8.0 mL tubes
for use with cap
포장
pack of 2
제조업체/상표
Eppendorf® 5920739000 (Global)
파라미터
4,140 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
높이
109 mm
직경
13 mm
호환성
for use with Universal-Large bucket
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)