주요 문서
EP5920737007
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
capacity, MTP, DWP, PCRplates, pack of 2
동의어(들):
Adapter for Eppendorf Rotor, Eppendorf Rotor Adapter, Large Rotor Adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.78
제품 EP5920737007은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
flat bottom
특징
capacity MTP, DWP, PCR
plates
포장
pack of 2
제조업체/상표
Eppendorf® 5920737007 (Global)
파라미터
3,938 × g max. RCF
기술
PCR: suitable
centrifugation: suitable
높이
116 mm
호환성
for use with Universal-Large bucket
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)