주요 문서
EP5920716000
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 27 x Eppendorf Tube® 5.0 mL, for use with high-capacity buckets, pack of 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.82
제품 EP5920716000은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
특징
capacity 27 x Eppendorf Tube® 5.0 mL
포장
pack of 2
제조업체/상표
Eppendorf® 5920716000 (Global)
파라미터
3,138 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
높이
120 mm
직경
17 mm
호환성
for use with High-capacity bucket
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)