주요 문서
EP5895190006
Rotor for Eppendorf® 5920R Centrifuges
swing-bucket rotor, S-4x1000, aerosol-tight, with 4 x universal-large buckets
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
NACRES:
NB.82
제품 EP5895190006은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
특징
to hold 0.2 to 750 mL ubes and flasks and plates
aerosol-tight
swing-bucket rotor
with 4 x universal-large buckets
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5895190006 (Global)
파라미터
4,200 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5910R
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The large Centrifuge 5920 R is a benchtop centrifuge that combines exceptional capacity with a compact and ergonomic design. It has similar dimensions to refrigerated competitor models in the 3-liter segment, but has an outstanding capacity of up to 4 x 1,000 mL or 52 x 50 mL tubes. Optimize high-throughput centrifugation and make your daily work easier.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)