특징
to hold 4 x plate buckets (aerosol-tight, capable)
aerosol-tight
for 5810/5810R
high-capacity swing-bucket rotor
with 4 x 750 mL plate buckets
with 4 × DWP buckets with plate carriers
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5820754001 (Global)
파라미터
2,568 × g max. RCF
3,900 rpm
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
특징 및 장점
- Medium capacity swing-bucket Rotor
- aerosol-tight capable for safe centrifugation of hazardous samples
- The rotor reaches 3,900 rpm maximum speed with 3,214 × g maximum RCF
- Includes 4 deep well plates (DWP) buckets
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.