주요 문서
EP5810758009
Eppendorf® Adapter for 250 mL Rectangular Bucket
for use with 3 x 50 mL Falcon tubes, set of 2 pieces
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.82
특징
for use with 3 x 50 mL Falcon tubes
포장
set of 2 pieces
제조업체/상표
Eppendorf® 5810758009
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 250 mL rectangular buckets
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Tube adapter for Eppendorf 250 mL rectangular bucket.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)