특징
CE compliant
refrigerated
to hold 16 50 ml conical tubes
to hold 32 15 mL conical tubes
to hold 4 250 mL round buckets
incl. rotor A-4-72 and 15/50 mL adapters for conical tubes
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5805000620 (EU)
파라미터
temp. range at -9-40 °C
14000 rpm
20913 × g
기술
centrifugation: suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
특징 및 장점
- Swing-bucket rotors and adapters accommodate tubes and bottles from 0.2 mL to 250 mL
- Plate rotor for centrifugation of all types of MTP, PCR, cell culture, or Deepwell Plates
- Fixed-angle rotors for high-speed applications in tubes from 0.2 mL to 85 mL
- High centrifugation speed of up to 20,913 × g (14,000 rpm)
- Centrifuge lid with soft-touch lid closure
- Low access height of 29 cm for easy loading and unloading of samples
- Quiet operation to improve your work environment
- Compact footprint saves valuable bench space
- Automatic rotor recognition and imbalance detection for maximum operational safety
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.