주요 문서
EP5804792009
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
holds 12 x 9 mL round-bottom tubes, pack of 2 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.82
제품 EP5804792009은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
round bottom
특징
holds 12 x 9 mL round-bottom tubes
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5804792009 (Global)
파라미터
3,116 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
높이
113 mm
직경
17.5 mm
호환성
for use with 250 mL round buckets
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Adapters to fit various tube sizeds forEppendorf S-4-72 Rotor.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)