주요 문서
EP5804719000
Eppendorf® Swing bucket rotor A-4-44
incl. conical form inserts
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
NACRES:
NB.82
제품 EP5804719000은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
특징
to hold 4 x buckets for 2 x 50 mL conical tubes
incl. conical form inserts
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5804719000
파라미터
5,000 max. RCF (4,500 xg)
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)