주요 문서
EP5702746002
Eppendorf® Fixed-angle rotor
F-45-24-11, without lid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
NACRES:
NB.82
제품 EP5702746002은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
특징
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
F-45-24-11, without lid
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5702746002
파라미터
4,400 max. RCF (1,770 xg)
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Fixed angle rotors for use with Eppendorf centrifuge models.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)