주요 문서
EP5702718009
Eppendorf® Adapter for 85/100 mL Round Bucket
pack of 2 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.82
제품 EP5702718009은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
특징
Holds 85 - 100 mL tubes
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5702718009
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 100 mL round buckets
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
adapter for use with Eppendorf 85/100 mL round bucket
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)