주요 문서
EP5702704008
Eppendorf® Fixed-angle rotor
F-35-30-17, 30 x 15 ml, incl. 20 adapters Falcon tubes and 30 rubber mats
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
NACRES:
NB.82
제품 EP5702704008은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
특징
to hold 20 x 15 mL conical tubes
to hold 30 x 15 mL glass tubes
F-35-30-17, 30 x 15 ml, incl. 20 adapters Falcon tubes and 30 rubber mats
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5702704008
파라미터
4,400 max. RCF (2,750 xg)
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Fixed angle rotors for use with Eppendorf centrifuge models.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)