주요 문서
EP5495401008
Eppendorf® Rotor lid for rotor FA-24x2
used with centrifuge 5420
동의어(들):
Aerosol-Tight Rotor Lid for Centrifuge 5420, Aluminum Rotor Lid, Rotor cap
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103913
NACRES:
NB.15
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5495401008
호환성
Rotor FA-24x2
used with centrifuge 5420
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Rotor lid, for rotor FA-24x2, incl. 1 seal, Centrifuge 5420
애플리케이션
CENTRIFUGATION
특징 및 장점
aerosol-tight, aluminumfor Centrifuge 5420
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)