주요 문서
EP5452000010
Eppendorf® Centrifuge MiniSpin G
incl. standard rotor, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz
동의어(들):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161701
NACRES:
NB.81
제품 EP5452000010은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
AC/DC 입력
230 V AC, Schuko plug
특징
CE compliant
to hold 12 1.5/2.0 mL tubes
incl. standard rotor
제조업체/상표
5452000010
Eppendorf® 5452000010
Eppendorf®
파라미터
12100 × g
13400 rpm
기술
centrifugation: suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)