문서
EP5427751009
Lid for Eppendorf(R) FA-45-16-17 Rotor
aerosol-tight, for 5430/5430R, aluminum
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103913
NACRES:
NB.82
material
aluminum
특징
aerosol-tight
제조업체/상표
Eppendorf® 5427751009 (Global)
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 5430 R
for use with 5430
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG