주요 문서
EP5409711008
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor, aerosol-tight
aerosol-tight
동의어(들):
Lid for Eppendorf(R) FA-45-48-11 Rotor
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103913
NACRES:
NB.82
제품 EP5409711008은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
특징
aerosol-tight
제조업체/상표
Eppendorf® 5409711008
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 5427 R
for use with 5427
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Replacement rotor lids
  • Aerosol-tight and aluminum lids available
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)