제품 EP5409704001은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
특징
lid
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5409704001 (Global)
파라미터
13,200 rpm
19,100 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5427R
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Rotor incudesan aerosol-tight lid and is to be used with Eppendorf centrifuge 5427 R. It has a maximum spinning speed of 19090 × g (13,200 rpm). Aerosol tightness of lid has been tested and certified in accordance with Annex AA of the IEC 1010-2-020/IEC 61010-2-020. Certificate is included in the operating manual.
Rotors to fit Eppendorf 5427 R refrigerated centrifuge.
특징 및 장점
- Max. speed: 19,090 × g (13,200 rpm)
- Rotor with higher rim for safe centrifugation of up to 24 spin columns
- Aerosol-tight with Eppendorf QuickLock lid
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.