주요 문서
EP5406000569
Eppendorf® Centrifuge 5425 R
rotory knob control, with rotor FA-24x2, AC/DC input 230 V (GB Plug)
동의어(들):
Centrifuge
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161701
제품 EP5406000569은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
특징
refrigerated
to hold 24 X 2 Ml TUBES
rotory knob control, with rotor FA-24x2
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5406000569
파라미터
-10°-40 ° °C temp. range
15,060 rpm speed
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Centrifuge 5425 R G, refrigerated, with Rotor FA-24x2, rotary knobs, 230 V/50 – 60 Hz, GB
애플리케이션
Centrifugation
특징 및 장점
Aerosol-tight Eppendorf® lids for simple and safe handling
Outstanding software features (e.g. adjustable acceleration and braking ramps, 3 program buttons (only Centrifuge 5425), short function without continuous pressing of the key)
Extended rotor program (e.g. 5.0 mL rotor, swing-bucket rotor for PCR strips)
OptiBowl® design for quiet operation, even without a rotor lid
Soft-touch one-finger lid closure for ergonomic operation
Max. rotor capacity: 10 × 5.0 mL vessels
Max. speed: 21,300 × g (15,060 rpm)
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiBowl is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)