제품 EP5406000445은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
추천 제품
특징
CE compliant
CSA approved
refrigerated
rotary knobs
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5406000445
파라미터
21,300 × g speed
기술
centrifugation: suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Centrifuge 5425 is the new laboratory standard with its 24-place capacity and speed up to 21, 330 x G. Focusing on standard applications, it is an essential piece of equipment for modern labs ensuring optimal separation. The centrifuge 5425 serves as a reliable Partner especially for high-throughput users Expecting a top level of ergonomic comfort and provides great flexibility with its 6 rotor options.
The new 24–place Eppendorf Centrifuge 5425 R comes with an outstanding cooling system, 6 rotors, a max. speed of 21,300 × g and an ergonomic operation, making it the new favorite choice on the lab bench for the separation of temperature-sensitive samples from 0.2 – 5 mL.
애플리케이션
Centrifugation
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.