주요 문서
EP5405000646
Eppendorf® Centrifuge 5425
knob control, without rotor, AC/DC input 120 V
동의어(들):
Bench Centrifuge, Eppendorf Rotor, Laboratory Centrifuge
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161701
제품 EP5405000646은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
AC/DC 입력
120 V AC, US 3-pin plug
특징
CSA approved
knob control
without rotor
제조업체/상표
Eppendorf® 5405000646
파라미터
15060 rpm speed (Max Speed )
기술
centrifugation: suitable
용량
10 x 5.0 mL(max rotor capacity)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Centrifuge 5425 is the new laboratory standard with its 24-place capacity and speed up to 21, 330 x G. Focusing on standard applications, it is an essential piece of equipment for modern labs ensuring optimal separation. The centrifuge 5425 serves as a reliable Partner especially for high-throughput users Expecting a top level of ergonomic comfort and provides great flexibility with its 6 rotor options.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)