주요 문서
EP5353040148
Tube Holders for Eppendorf® MixMate
to hold, 8 x 5-15 mL tubes
동의어(들):
Racks
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
제품 EP5353040148은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
특징
to hold 8 x 5-15 mL tubes
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5353040148
일반 설명
Tube Holder 5/15 mL, for 8 x 5/15 mL conical tubes. For use with Eppendorf MixMate.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)