제품 EP4982000322은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
추천 제품
무균
non-sterile
특징
starter kit with Combitip Rack
with Combitip assortment pack
포장
pack of 1 ea (starter kit with Combitip Rack)
제조업체/상표
Eppendorf® 4982000322 (US)
측정 범위
1 ul - 10 ml
최대 용적
10 mL
용적
1—10000 μL
일반 설명
With the Repeater M4/Combitip System, volumes are dispensed using the positive displacement principle. The liquid is directly dispensed without an air cushion, ensuring the correct volume is always dispensed regardless of the density, viscosity and volatility of the liquid. The Repeater M4 offers a unique volume range of 1 μL – 10 mL, and is the only mechanical dispenser that dispenses the aspirated liquid up to 100 times without refilling the tip. The innovative step counter supports error-free working even after an interruption or distraction during the dispensing procedure. A fully emptied Combitip can be easily ejected with one hand using the operation lever without directly touching the tip.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Repeater is a trademark of Brinkmann Instruments, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.