주요 문서
EP4960800120
Eppendorf® Bottle Thread Adapter
from GL 45 to GL 32, polypropylene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.17
제품 EP4960800120은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
polypropylene
특징
from GL 45 to GL 32
제조업체/상표
Eppendorf® 4960800120
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Eppendorf dispensers are designed for bottle threads of 45 mm. For other bottle threads a thread adapter can be used. The diameter of the thread adapter is imprinted on the adapter. If the bottle thread is smaller than 32 mm, a second adapter must be used. If you need a thread adapter with a higer resistance to chemicals, use a PTFE/ETFE adapter.
애플리케이션
Connection of Eppendorf dispensers to bottles with neck threads different to 45 mm.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)