주요 문서
EP4430605009
Eppendorf® Easypet® 3 Lithium Polymer Battery
AC/DC input 3.7 V
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
제품 EP4430605009은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
포장
case of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 4430605009
관련 카테고리
일반 설명
Experience a new dimension of electronic pipetting with the Easypet® 3. The latest technological developments give you complete speed control with the utmost precision. The lightweight, well-balanced Easypet 3 has been designed considering all ergonomic findings to fit comfortably in your hand and matches its shape to allow for fatigue-free pipetting.
법적 정보
Easypet is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)