주요 문서
EP3880000160
Eppendorf® IsoPack and IsoRack
Holds 0.5 ml tubes, parameter (0 °C)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41102404
특징
Holds 0.5 ml tubes
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 3880000160
파라미터
(0 °C)
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)