제품 EP3116000112은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
추천 제품
일반 설명
Accessories for Eppendorf pipettes and repeaters,
Eppendorf® provides holders suitable for all current manual and electronic liquid handling instruments as well as most predecessor manual pipettes. These holders allow you to have your pipette and Multipette at convenient locations, such as mounted to a wall, on a shelf above the bench, or inside a biological safety cabinet.
특징 및 장점
- Compatible for one Eppendorf Research®, Eppendorf Research® plus, Eppendorf Reference®, Eppendorf Reference® 2 or Biomaster®
- for Pipette Carousel 2 and Charger Carousel 2 or wall mounting, sticky tape is included for effortless installation
법적 정보
Biomaster is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Research is a registered trademark of Eppendorf AG
Reference is a registered trademark of Eppendorf AG
Repeater is a trademark of Brinkmann Instruments, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.