주요 문서
EP022639188
ADAPTER FOR EPPENDORF(R) A-4-38 ROTOR
(holds 1 X 15 ML CONICAL TUBE, FOR 100 ML ROUND BUCKET), pkg of 2 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
제품 EP022639188은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
특징
(holds 1 X 15 ML CONICAL TUBE, FOR 100 ML ROUND BUCKET)
포장
pack of 2 ea
pkg of 2 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022639188 (North America)
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 100 mL round bucket
관련 카테고리
일반 설명
  • Round bucket design
  • Designed for 15mL Falcon centrifuge tubes
  • Use with Eppendorf rotor model A-4-38
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)