제품 EP022638935은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
추천 제품
특징
aerosol-tight capable
plate bucket
with plate carrier
포장
pack of 4
제조업체/상표
Eppendorf® 022638935 (NA)
기술
centrifugation: suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
- Plate buckets have a maximum speed of 2,568 × g (3,900 rpm)
- Package includes 4 plate buckets with a plate carrier
- Autoclavable at 121 °C for 20 min
- Buckets feature aerosol-tight capable caps for protection against hazardous materials during centrifugation
- Compatible with rotor S-4-104 for 5810/5810R centrifuge
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.