주요 문서
EP022638657
Wide Neck Bottle for Eppendorf® A-4-81 Rotor
square, capacity 500 mL, pack of 2
동의어(들):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
제품 EP022638657은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
polypropylene bottle
square
특징
with cap
포장
pack of 2
제조업체/상표
Eppendorf® 022638657 (US)
파라미터
3250 × g max. RCF
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Made of polypropylene
  • Offers resistance to centrifugation forces, withstanding speeds up to 3,250 x g
  • The bottle is autoclavable, ensuring convenient sterilization for repeated use
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)