주요 문서
EP022638068
Buckets for Eppendorf® A-4-62 Rotor
aerosol-tight capable, (4 MTP or 1 DWP), pack of 4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103910
제품 EP022638068은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
특징
aerosol-tight capable
포장
pack of 4
제조업체/상표
Eppendorf® 022638068 (NA)
기술
centrifugation: suitable
용량
(4 MTP or 1 DWP)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Plate buckets have a maximum speed of 2,750 × g (4,000 rpm)
  • Each bucket accommodates 4 microtiter plates (MTP) or 1 deep well plate (DWP)
  • Compatible with A-4-62 MTP swing bucket rotor for 5810/5810R centrifuge
  • Autoclavable at 121 °C for 20 min
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)