EP022491571 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
추천 제품
material
colorless
polypropylene
무균
non-sterile
포장
pack of 480 ea (10 trays × 48 ea)
제조업체/상표
Eppendorf® 022491571
길이
115 mm
용적
0.25-2.5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
epT.I.P.S.® Reloads, Eppendorf Quality, 0.25 – 2.5 mL, red, colorless tips, 480 tips (10 trays × 48 tips). Replaces order no. 0030073509.
- Reduced waste as compared with disposable racks
- The refill trays can be autoclaved up to 121 °C, in packaging and without foil, for subsequent use
- The refill system, depending on tip size, is packaged as either dual-sided or in stack form
- Available in purity grades of Eppendorf Quality and PCR clean
- Color-coded trays for simple volume and pipette identification
특징 및 장점
- Reduced waste as compared with disposable racks
- The refill trays can be autoclaved up to 121 °C, in packaging and without foil, for subsequent use
- The refill system, depending on tip size, is packaged as either dual-sided or in stack form
- Available in purity grades of Eppendorf Quality and PCR clean
- Color-coded trays for simple volume and pipette identification
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.