주요 문서
EP0030601904
Eppendorf® Microplate 96/V-PP, 96 wells
white polypropylene, conical bottom black wells, PCR clean, pkg of 80 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122107
NACRES:
NB.15
material:
conical bottom black wells
white polypropylene
EP0030601904 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
conical bottom black wells
white polypropylene
포장
pkg of 80 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 0030601904
기술
PCR: suitable
크기
96 wells
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Pipette, control and recover your samples with ease using Eppendorf Microplates! Designed with the easy-to-read alphanumeric OptiTrack matrix label to identify individual wells, speed up the filling process and significantly reduce the risk of pipetting errors. Eppendorf Microplates are made with high-transparency polypropylene ensuring quick and easy location of samples
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)