주요 문서
EP0030140567
Storage Box for Eppendorf® Tubes
size 9 × 9, Holds 81 x 4-5 mL tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41123300
NACRES:
NB.12
제품 EP0030140567은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
polypropylene
특징
Holds 81 x 4-5 mL tubes
제조업체/상표
Eppendorf® 0030140567 (Global)
높이
102 mm
크기
9 × 9
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The comprehensive modular concept allows selection of the optimal freezer box combinations for individual storage demands. The outer footprint dimensions (133 mm) of these freezer boxes are compatible with common freezer rack systems and the different inner grid variants provide for an optimal fit to all typical tube formats: cryogenic tubes, microcentrifuge tubes, 15, 25 and 50 mL conical tubes and other laboratory vessels. This space-saving approach together with the application benefits resulting from the listed product features help to optimize your longterm storage and archiving of samples.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)