문서
EP0030140524
Storage Box for Eppendorf® Tubes
size 8 × 8, pack of 3 ×, Holds 64 x 1-2 mL tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41123300
NACRES:
NB.12
material
polypropylene
특징
Holds 64 x 1-2 mL tubes
제조업체/상표
Eppendorf® 0030140524 (Global)
포장
pack of 3 ×
높이
53 mm
크기
8 × 8
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Storage Box 8 x 8, for 64 tubes, 3 pcs., height 52.8 mm, 2 inch, polypropylene, for freezing to -86 °C, autoclavable, with lid and alphanumeric code
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG