제품 EP0030124910은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
추천 제품
material
cap (plug seal)
colorless cap
colorless tube
conical bottom
무균
non-sterile
특징
PCR clean
graduations: no
neck thread Push fit
caps flat
포장
pack of 120 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 0030124910
기술
PCR: suitable
용량
0.1 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Eppendorf Fast PCR Tube Strips made of Polyethylene transfer heat faster than the tubes made of traditional plastics. The Fast PCR Tube Strips are particularly suited to scientists using Fast PCR Reagent Kits, scientists trying to speed up protocols or cyclers with high heating and cooling rates - such as the Eppendorf Mastercycler X50 family.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.