주요 문서
EP0030124332
Eppendorf® PCR tubes
colorless, capacity 0.2 mL, pack of 1000 ea
동의어(들):
eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NC.21
제품 EP0030124332은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
cap (plug seal)
colorless
colorless cap
colorless tube
conical bottom
특징
graduations: no
neck thread Push fit
포장
pack of 1000 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 0030124332
용량
0.2 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • The hinged lid with a defined position and the tight sealing prevents contamination and evaporation.
  • The lid is etched to ensure labeling is convenient.
  • Designed to have maximum transparency even on the tube base
  • Easy to open
  • Suitable with all thermal cyclers with 0.2 mL block format
  • The product is batch-tested and certified free of DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors (PCR clean).
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)