EP0030121147 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
추천 제품
material
cap (plug seal)
conical bottom
green
green cap
green tube
polypropylene cap
polypropylene tube
무균
non-sterile
특징
graduations
neck thread Push fit
포장
pack of 1000 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 0030121147
용량
0.5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
- The hinged Eppendorf® Safe-Lock lid provides additional protection against unintentional lid opening during incubation and storage.
- g-Safe®:Provides great centrifugation stability and prevents sample loss due to tube breakage
- The optimized sealing properties ensures safety when working with hazardous samples and minimal evaporation rates during long-term storage.
- The large frosted lid and wide side-surface area make labeling convenient.
- Functions between temperatures -86 °C to 100 °C
- Autoclavable when open (121 °C, 20 min)
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
g-Safe is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.