EP0030113497 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
추천 제품
material
colorless
conical bottom
screw top cap
무균
non-sterile
특징
DNase free
PCR clean
neck thread external
포장
pack of 20 × 25 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 0030113497
용량
50 mL
적합성
suitable for PCR
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
PCR, CULTURE
특징 및 장점
2-level coding for safe sample identification
ECC 200 error correction function enables safe code reading with up to 25 % damaged codes
Temperature range: -86 °C to +121 °C
Manufactured from high-quality polypropylene for highest sample purity
Off-the-shelf availability for comfortable handling
ID-specific tube information like lot numbers digitally available via (URL: https://www.eppendorf.com/safecode-data)[Eppendorf dataport] and website for comprehensive documentation
Direct import of codes and all data into (URL: https://www.elabnext.com/eppendorf)[eLabInventory] and (URL: https://www.elabnext.com/eppendorf)[eLabJournal](URL: null)(URL: https://www.elabnext.com/eppendorf)[ software] for convenient handling
ECC 200 error correction function enables safe code reading with up to 25 % damaged codes
Temperature range: -86 °C to +121 °C
Manufactured from high-quality polypropylene for highest sample purity
Off-the-shelf availability for comfortable handling
ID-specific tube information like lot numbers digitally available via (URL: https://www.eppendorf.com/safecode-data)[Eppendorf dataport] and website for comprehensive documentation
Direct import of codes and all data into (URL: https://www.elabnext.com/eppendorf)[eLabInventory] and (URL: https://www.elabnext.com/eppendorf)[eLabJournal](URL: null)(URL: https://www.elabnext.com/eppendorf)[ software] for convenient handling
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.