주요 문서
EP0030108450
Eppendorf® Protein LoBind Tubes
PCR clean, withstand 18,000 x g, 2.0 mL, pack of 500 ea
동의어(들):
Eppendorf® Protein LoBind tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.15
EP0030108450 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
colorless
conical bottom
설명
Low retention
무균
non-sterile
특징
DNase free
PCR clean
포장
pack of 500 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 0030108450
용량
2.0 mL
적합성
suitable for PCR
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Avoid losing valuable samples during centrifugation, incubation and storage! Rely on the excellent protection offered by the hinged Safe-Lock lid. It contains all of our experience from 50 years of continuous optimization and development. Trust the original Eppendorf Safe-Lock Tubes, because your samples deserve only the best.
특징 및 장점
Eppendorf Protein LoBind Tubes are specifically designed to ensure you get maximal protein recovery.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)