EP0030108132 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
추천 제품
material
cap (plug seal)
colorless cap
colorless tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
무균
non-sterile
특징
PCR clean
graduations
neck thread Push fit
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 0030108132
기술
PCR: suitable
용량
2.0 mL
결합 유형
low binding surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Avoid losing valuable samples during centrifugation, incubation and storage! Rely on the excellent protection offered by the hinged Safe-Lock lid. It contains all of our experience from 50 years of continuous optimization and development. Trust the original Eppendorf Safe-Lock Tubes, because your samples deserve only the best.
특징 및 장점
- Eppendorf® LoBind material ensures optimized sample recovery for improved assay results.
- Free of surface coating (e.g., silicone) to minimize the risk of sample interference.
- Lot-certified PCR clean purity grade: free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors.
- Available in tube formats for easy-up scaling.
- Precise lid sealing to minimize evaporation.
Eppendorf Protein LoBind Tubes are specifically designed to ensure you get maximal protein recovery.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.