특징
for tips 1000 – 1,250 µL
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 0030076257
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
epT.I.P.S.® Box 2.0 for epT.I.P.S.® Reloads, empty box, does not include tips, Eppendorf Quality, 1,000 – 1,250 µL
애플리케이션
General liquid handling
특징 및 장점
- epT.I.P.S.® Box 2.0 – empty reusable boxes for tip volumes of 10 µL - 5 mL
- epT.I.P.S.® Box 2.0 – all three sizes are availabe in Eppendorf Quality
- Autoclavable at 121 °C (20 min.) for subsequent use
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.